Stampa…
Argento ≥99.998% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42487.BU 42487.BY 42487.CC
42487.BUEA 87 EUR
42487.BU 42487.BY 42487.CC
Argento ≥99.998% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Argento
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈18.54g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647