Stampa…
Argento ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 1.3-3.2 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
41599.09 41599.18 41599.30
41599.09EA 68.6 EUR
41599.09 41599.18 41599.30
Argento ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 1.3-3.2 µm
Argento
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: S.A. 0.3-0.7m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08647