Argento ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 0.6-2 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: S.A. 0.4-1.5m2/g
Odour: Characteristic
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003397
Formula:
Ag Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 961,9 °C Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS Number: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 UN: 3077 ADR: 9,III |