Stampa…
Argento ≥99.9% (metals basis), in filo, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Scientific
41456.G1 41456.G5 41456.G9
41456.G1EA 82.8 EUR
41456.G1 41456.G5 41456.G9
Argento ≥99.9% (metals basis), in filo, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Argento
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈8.24g/m, Temper: hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107,87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647