Stampa…
Argento ≥99.9% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
41452.FF 41452.FI 41452.GH
41452.FFEA 60.5 EUR
41452.FF 41452.FI 41452.GH
Argento ≥99.9% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Argento
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈6.6g/25x25mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647