Argento ≥99.9% (metals basis), reticella 80 mesh, Ø 0.115 mm (0.0045 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formula:
Ag Peso molecolare: 107.87 g/mol Punto di ebollizione: 2212 Punto di fusione: 962 Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS Number: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |