Argento, reticella 50 mesh, Ø 0.0764 mm (0.003 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formula:
Ag Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 962 °C Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS Number: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |