Stampa…
Argento ≥99.95% (metals basis), thin foil, Spessore: 0.0125 mm (0.0005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40749.FF 40749.FI 40749.GH
40749.FFEA 206 EUR
40749.FF 40749.FI 40749.GH
Argento ≥99.95% (metals basis), thin foil, Spessore: 0.0125 mm (0.0005 in)
Argento
Purity: 99.95+% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.08g/25x25mm, Not certified pinhole free Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647