Stampa…
Argento ≥99.97% (metals basis), thin foil, Spessore: 0.005 mm (0.0002 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40748.FF 40748.FI 40748.GH
40748.FFEA 274 EUR
40748.FF 40748.FI 40748.GH
Argento ≥99.97% (metals basis), thin foil, Spessore: 0.005 mm (0.0002 in)
Argento
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.03g/25x25mm, Not certified pinhole free Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Microelectronics, contacts and coatings
Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647