Stampa…
Argento ≥99.9% (metals basis), casting grain 1.6-6.35 mm (0.063-0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40511.22 40511.30 40511.14
40511.22EA 442 EUR
40511.22 40511.30 40511.14
Argento ≥99.9% (metals basis), casting grain 1.6-6.35 mm (0.063-0.25 in)
Argento
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Jewelry, alloys, electrical contacts
Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647