Stampa…
Argento ≥99.999% (metals basis), needles
Fornitore: Thermo Scientific
39697.09 39697.18
39697.09EA 83.6 EUR
39697.09 39697.18
Argento ≥99.999% (metals basis), needles
Argento
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107,87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08647