Argento ≥99.999% (metals basis), in sferette, Premion® 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Fornitore: Thermo Scientific
14153.09
14153.18
14153.30
14153.09EA
121
EUR
14153.09
14153.18
14153.30
Argento ≥99.999% (metals basis), in sferette, Premion® 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Argento
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-22-4
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
For vapor deposition
Formula:
Ag Peso molecolare: 107,87 g/mol Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 962 °C Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS Number: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |