Stampa…
Argento ≥99.95% (metals basis), plate, Thickness: 3.175 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13420.RR 13420.VD
13420.RREA 1086 EUR
13420.RR 13420.VD
Argento ≥99.95% (metals basis), plate, Thickness: 3.175 mm (0.125 in)
Argento
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈83.3g/5x5cm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647