Stampa…

Argento ≥99.95% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

12190.GT 12190.GV 12190.IA 12190.1X
12190.GTEA 105 EUR
12190.GT 12190.GV 12190.IA 12190.1X
Argento ≥99.95% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Argento

Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈5.9g/150x150mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397

Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR