Stampa…
Argento ≥99.9% (metals basis), in astine, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
12188.BP 12188.BS 12188.BW
12188.BPEA 52.4 EUR
12188.BP 12188.BS 12188.BW
Argento ≥99.9% (metals basis), in astine, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Argento
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈3.32g/cm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647