Stampa…
Argento ≥99.9985% (metals basis), in fogli, Premion®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
12129.FF 12129.FI
12129.FFEA 178 EUR
12129.FF 12129.FI
Argento ≥99.9985% (metals basis), in fogli, Premion®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Argento
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈13g/25x25mm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647