Stampa…
Argento ≥99.9985% (metals basis), in fogli, Premion®, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
12128.FF 12128.FI 12128.GH
12128.FFEA 71.4 EUR
12128.FF 12128.FI 12128.GH
Argento ≥99.9985% (metals basis), in fogli, Premion®, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Argento
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈3.3g/25x25mm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647