Stampa…
Argento 99,9985 Metals basis, foil, Premion®, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
12127.FF 12127.FI 12127.GH
12127.FFEA 83.7 EUR
12127.FF 12127.FI 12127.GH
Argento 99,9985 Metals basis, foil, Premion®, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Argento
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈6.6g/25x25mm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647