Stampa…
Argento hard ≥99.998% (metals basis), in fogli, Premion®, hard, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
12125.FI 12125.GH 12125.HP
12125.FIEA 121 EUR
12125.FI 12125.GH 12125.HP
Argento hard ≥99.998% (metals basis), in fogli, Premion®, hard, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Argento
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈6.6g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647