Stampa…
Argento hard ≥99.998% (metals basis), in fogli, Premion®, hard, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11498.FF 11498.FI 11498.GB
11498.FFEA 40.6 EUR
11498.FF 11498.FI 11498.GB
Argento hard ≥99.998% (metals basis), in fogli, Premion®, hard, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Argento
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.16g/25x25mm, Temper: as rolled Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647