Stampa…
Argento ≥99.999% (metals basis), in astine, Premion®, Ø 7 mm (0.275 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11473.DH 11473.DM
11473.DHEA 130 EUR
11473.DH 11473.DM
Argento ≥99.999% (metals basis), in astine, Premion®, Ø 7 mm (0.275 in)
Argento
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈4.04g/cm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647