Stampa…
Argento ≥99.997% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11470.G2 11470.G6 11470.H2
11470.G2EA 58.4 EUR
11470.G2 11470.G6 11470.H2
Argento ≥99.997% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Argento
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.08g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647