Stampa…
Argento ≥99.9985% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11469.G9 11469.G1 11469.G5
11469.G9EA 727 EUR
11469.G9 11469.G1 11469.G5
Argento ≥99.9985% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Argento
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.06g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647