Stampa…
Argento ≥99.9985% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11468.G5 11468.G9 11468.H4
11468.G5EA 93.7 EUR
11468.G5 11468.G9 11468.H4
Argento ≥99.9985% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Argento
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.51g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647