Stampa…

Argento ≥99.99% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.05 mm (0.002 in)

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

11467.G5 11467.H2
11467.G5EA 419 EUR
11467.G5 11467.H2
Argento ≥99.99% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Argento

Purity: 99.99% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.02g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397

Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR