Stampa…
Argento ≥99.999% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11466.BW 11466.CB 11466.CD
11466.BWEA 95.6 EUR
11466.BW 11466.CB 11466.CD
Argento ≥99.999% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Argento
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈8.24g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647