Stampa…
Argento hard ≥99.9% (metals basis), in fogli, hard, Thickness: 0.28 mm (0.011 in)
Fornitore: Thermo Scientific
11439.FI 11439.GH 11439.HP
11439.FIEA 73.6 EUR
11439.FI 11439.GH 11439.HP
Argento hard ≥99.9% (metals basis), in fogli, hard, Thickness: 0.28 mm (0.011 in)
Argento
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈7.3g/50x50mm, Temper: spring hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107,87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647