Stampa…
Argento hard ≥99.9% (metals basis), in fogli, hard, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11438.FF 11438.FI 11438.GH
11438.FFEA 55.8 EUR
11438.FF 11438.FI 11438.GH
Argento hard ≥99.9% (metals basis), in fogli, hard, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Argento
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈6.6g/25x25mm, Temper: spring hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647