Stampa…
Argento 99,9 Metals basis, shots 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11436.09 11436.18 11436.30
11436.09EA 77.2 EUR
11436.09 11436.18 11436.30
Argento 99,9 Metals basis, shots 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Argento
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647