Stampa…
Argento ≥99.999% (metals basis), in sferette, Premion® 1-7 mm (0.04-0.1 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11357.09 11357.18 11357.30
11357.09EA 127 EUR
11357.09 11357.18 11357.30
Argento ≥99.999% (metals basis), in sferette, Premion® 1-7 mm (0.04-0.1 in)
Argento
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
For vapor deposition
Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 962 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647