Stampa…
Argento 99,9985 Metals basis, rods, Premion®, Ø 12.5 mm (0.492 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11356.BP 11356.BS
11356.BPEA 160 EUR
11356.BP 11356.BS
Argento 99,9985 Metals basis, rods, Premion®, Ø 12.5 mm (0.492 in)
Argento
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈12.87g/cm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647