Stampa…
Argento ≥99.999% (metals basis), in polvere, Premion® -22 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10756.06 10756.14 10756.22
10756.06EA 84.6 EUR
10756.06 10756.14 10756.22
Argento ≥99.999% (metals basis), in polvere, Premion® -22 mesh
Argento
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08647