Stampa…
Argento ≥99.95% (metals basis), in polvere -100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00690.14 00690.22
00690.14EA 203 EUR
00690.14 00690.22
Argento ≥99.95% (metals basis), in polvere -100 mesh
Argento
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Appearance: Silver Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 961,9 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III