Stampa…
Argento hard ≥99.95% (metals basis), in fogli, hard, Spessore: 0.075 mm (0.003 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00501.FS 00501.GT
00501.FSEA 110 EUR
00501.FS 00501.GT
Argento hard ≥99.95% (metals basis), in fogli, hard, Spessore: 0.075 mm (0.003 in)
Argento
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈3g/25x150mm, Temper: as rolled Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647