Stampa…
Argento ≥99.9% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00307.G5 00307.G9
00307.G5EA 331 EUR
00307.G5 00307.G9
Argento ≥99.9% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Argento
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.005g/m, Temper: hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Densità: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647