Acido formico 98-100% (by alkalimetry), LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Aminic Acid, Methanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
HCO₂H Peso molecolare: 46.03 g/mol Punto di ebollizione: 101 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 4 °C Densità: 1.22 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 49.5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003297 CAS Number: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 (3) II |
Explosion Limit (V) | 12 - 38% |
pH Value, (10 g/l, H₂O, 20 °C) | 2.2 |
Vapor Pressure (20 °C) | 42 hPa |