Stampa…
Oro ≥99.999% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.35 mm (0.0138 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
45084.CC 45084.BY 45084.BU
45084.CCEA 2341 EUR
45084.CC 45084.BY 45084.BU
Oro ≥99.999% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.35 mm (0.0138 in)
Oro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈1.82g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526