Stampa…
Oro ≥99.998% (metals basis), in polvere, Premion® -100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44882.03 44882.06
44882.03EA 342 EUR
44882.03 44882.06
Oro ≥99.998% (metals basis), in polvere, Premion® -100 mesh
Oro
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-57-5 MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526