Stampa…
Oro ≥99.96% (metals basis), spherical powder APS 0,5-0,8 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44636.03 44636.06 44636.MD
44636.03EA 287 EUR
44636.03 44636.06 44636.MD
Oro ≥99.96% (metals basis), spherical powder APS 0,5-0,8 µm
Oro
Purity: 99.96+% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.45-0.70m2/g MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526