Stampa…
Oro ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.007 mm (0.00028 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44139.FF 44139.FI
44139.FFEA 350 EUR
44139.FF 44139.FI
Oro ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.007 mm (0.00028 in)
Oro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.08g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526