Stampa…
Oro ≥99.95% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.05 mm (0.002 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43071.GH 43071.FF 43071.FI
43071.GHEA 2449 EUR
43071.GH 43071.FF 43071.FI
Oro ≥99.95% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.05 mm (0.002 in)
Oro
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Peso molecolare: 196.97 g/mol
Punto di ebollizione: 2800
Punto di fusione: 1063
Densità: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526