Stampa…
Oro ≥99.99% (metals basis), reticella 100 mesh, Ø 0.064 mm (0.0025 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40931.FF 40931.FI 40931.GH
40931.FFEA 464 EUR
40931.FF 40931.FI 40931.GH
Oro ≥99.99% (metals basis), reticella 100 mesh, Ø 0.064 mm (0.0025 in)
Oro
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth, 100x100mm ~4.9g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526