Stampa…
Oro ≥99.99% (metals basis), reticella 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40930.GH 40930.FF 40930.FI 40930.FY
40930.GHEA 2652 EUR
40930.GH 40930.FF 40930.FI 40930.FY
Oro ≥99.99% (metals basis), reticella 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Oro
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Electrodes
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526