Stampa…
Oro ≥99.9% (metals basis), reticella 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40586.FF 40586.FI
40586.FFEA 421 EUR
40586.FF 40586.FI
Oro ≥99.9% (metals basis), reticella 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
Oro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526