Stampa…
Oro 99,995 Metals basis, slug, Premion®, Lunghezza: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40442.KG 40442.KJ
40442.KGEA 186 EUR
40442.KG 40442.KJ
Oro 99,995 Metals basis, slug, Premion®, Lunghezza: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Oro
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.49g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Electronics, vapor deposition
Formula: Au
Peso molecolare: 196.97 g/mol
Punto di ebollizione: 2800
Punto di fusione: 1063
Densità: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526