Stampa…
Oro 14kt (Au ≥ 58,3%), giallo, in filo, Ø 1.63 mm (0.064 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40329.BS 40329.BU
40329.BSEA 474 EUR
40329.BS 40329.BU
Oro 14kt (Au ≥ 58,3%), giallo, in filo, Ø 1.63 mm (0.064 in)
Oro
Molecular Formula: % Concentration CuZnAg Physical Form: ≈28g/m Appearance: Yellow MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526