Stampa…
Oro ≥99.95% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14731.BP 14731.BS 14731.BW
14731.BPEA 86.8 EUR
14731.BP 14731.BS 14731.BW
Oro ≥99.95% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Oro
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈15.15g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526