Stampa…
Oro ≥99.999% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14730.BU 14730.BY 14730.CC
14730.BUEA 128 EUR
14730.BU 14730.BY 14730.CC
Oro ≥99.999% (metals basis), in filo, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Oro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.95g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526