Stampa…
Oro ≥99.95% (metals basis), in filo, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14729.BO 14729.BQ 14729.BU
14729.BOEA 174 EUR
14729.BO 14729.BQ 14729.BU
Oro ≥99.95% (metals basis), in filo, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Oro
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈60.6g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Peso molecolare: 196.97 g/mol
Punto di ebollizione: 2800
Punto di fusione: 1063
Densità: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526