Stampa…
Oro ≥99.95% (metals basis), in filo, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14727.G1 14727.G5 14727.G9
14727.G1EA 80.1 EUR
14727.G1 14727.G5 14727.G9
Oro ≥99.95% (metals basis), in filo, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Oro
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.15g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Peso molecolare: 196.97 g/mol
Punto di ebollizione: 2800
Punto di fusione: 1063
Densità: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526